Learn More
Contec™ Toallitas presaturadas SATWIPES™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17863067 Tienda Contec Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
15 x 23 cm (6 x 9 in)
23 x 15 cm (9 x 6 in)
23 x 18 cm (9 x 7 in)
Material:
Poliéster
Poliéster, Rayón
Polipropileno, Rayón
Poliéster Celulosa
Solución de saturación:
10% IPA, 90% agua DI
100 % acetona
100% IPA
70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada
70% alcohol isopropílico, 30% agua desionizada
Cantidad de embalaje:
100 toallitas/rollo
100/paq.; 12 paq./caja
100/paq.; 18 paq./caja
12 Pk.
12 paq.
1200/Cs.
1400/cajas
700 paq.; 2 paq./caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1200
paquete de 1400
paquete de 1800
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Material Solución de saturación Cantidad de embalaje unitSize
17863067 15 x 23 cm (6 x 9 in) Poliéster 100 % acetona 1200/Cs. paquete de 100
17294533 23 x 15 cm (9 x 6 in) Poliéster Celulosa 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada 100/paq.; 18 paq./caja paquete de 1800
17813294 15 x 23 cm (6 x 9 in) Poliéster Celulosa 10% IPA, 90% agua DI 12 Pk. paquete de 1200
17284533 23 x 15 cm (9 x 6 in) Poliéster Celulosa 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada 100/paq.; 12 paq./caja paquete de 1200
17214543 23 x 15 cm (9 x 6 in) Poliéster 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada 100/paq.; 18 paq./caja paquete de 1800
17204543 23 x 15 cm (9 x 6 in) Poliéster 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada 100/paq.; 12 paq./caja paquete de 1200
17224543 23 x 18 cm (9 x 7 in) Poliéster, Rayón 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada 700 paq.; 2 paq./caja paquete de 1400
15597979 23 x 15 cm (9 x 6 in) Poliéster Celulosa 100% IPA 12 paq. paquete de 1200
16605544 15 x 23 cm (6 x 9 in) Poliéster 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada 12 paq. paquete de 1200
15915760 15 x 23 cm (6 x 9 in) Poliéster 70% alcohol isopropílico, 30% agua desionizada 100 toallitas/rollo paquete de 1800
15754047 15 x 23 cm (6 x 9 in) Poliéster 100% IPA 12 paq. paquete de 1200
15147915 23 x 18 cm (9 x 7 in) Polipropileno, Rayón 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada 1400/cajas paquete de 1400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 17863067 Proveedor Contec™ N.º de proveedor SATC3AC
Apto para diversos tipos de salas limpias. Las toallitas presaturadas SATWipes™ se ofrecen en varias opciones para facilitar la limpieza general en entornos ISO de clase 5 a ISO clase 8.
  • Toallitas presaturadas duraderas con una selección de saturaciones de disolvente en rollos perforados
  • Las toallitas de poliéster no tejidas son perfectas para aplicaciones críticas en entornos ISO de clase 5
  • Las toallitas SATWIPES de poliéster/celulosa no tejidas ofrecen resistencia y un bajo contenido de compuestos extraíbles para su uso en aplicaciones menos críticas en entornos ISO de clase 6 a 8
  • Diseñadas para la limpieza general, la preparación de superficies, así como para limpiar herramientas de proceso y otros equipos, y para utilizarse antes del acceso a salas limpias
Información de órdenes
Empaquetado cien 6 x 9 in. (15 x 23 cm) en un rollo perforado. Mayoría SATWipes Los estuches contienen 12 rollos presaturados más un bote; 19-150-0711 y -0712 envasados con 18 recargas por caja sin recipiente. El representante del Servicio de Atención al Cliente de Fisher Safety puede ofrecerle sustratos combinados a medida y otros tamaños disponibles. Los recipientes vacíos para toallitas están disponibles: 19-171-955.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallita presaturada
Longitud (imperial) 6 in
Longitud (métrico) 15,24 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 22,86 cm
Material Poliéster
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ISO Clase 5 y 6
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 15 x 23 cm (6 x 9 in)
Para utilizar con (aplicación) Excelentes toallitas para aplicaciones menos críticas, compatibles con entornos ISO clase 6 y toallitas antes de entrar en la sala blanca
Cantidad de embalaje 1200/Cs.
Tela 1 capa
Solución de saturación 100 % acetona
Esterilidad No estéril
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetone