Descripción
- El dispensador reutilizable reduce la manipulación de disolventes.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Recipiente para toallitas SATWipes |
| Longitud (imperial) | 6 in |
| Longitud (métrico) | 15 cm |
| Anchura (imperial) | 9 in |
| Anchura (métrico) | 23 cm |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Desechables | Reutilizables |
| Diámetro (métrico) | 120 mm |
| Dimensiones (L x An) | 6 x 9 in |
| Mostrar más |