Learn More
Contec™ Toallas selladas con calor Polywipe-C
BIOPHARMA
Código de producto. 15616996 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad: 150 toallas/bolsa
Código de producto.
15616996 Cantidad: 150 toallas/bolsa
1 options
Código de producto. 15616996 Proveedor Contec™ N.º de proveedor PCHS99
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    722.00€
    626.45€ / paquete de 1800
    Ahorro 95.55€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-03-2027
Limpie las superficies interiores de las herramientas de proceso y otras superficies sensibles en entornos críticos. Las toallas selladas con calor Contec™ Polywipe-C son adecuadas para la limpieza general y están disponibles en distintos tamaños y cantidades.
  • Las toallas están hechas de un ligero punto de poliéster 100 % interlock
  • Adecuadas para limpieza general
  • El tejido no abrasivo y de textura suave limpia sin rayar
  • Las toallas están cortadas con láser, que sella las fibras del borde
  • Resistentes a sustancias químicas
  • Buena capacidad de absorción con disolventes
  • La forma hexagonal diferencia fácilmente las toallas para aplicaciones críticas de las demás.
  • Genera un número extremadamente bajo de partículas y fibras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas selladas con calor Polywipe-C
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 23 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 23 cm
Material Poliéster
Peso base 120
Dimensiones (L x An) 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Para utilizar con (aplicación) Sala blanca
Cantidad de embalaje 150 paños/bolsa