Description
- Poliéster sellado de un solo uso
- Proporcione un bajo nivel de partículas que sea esencial para su uso en áreas de contacto con productos
- Muy absorbentes, lo que garantiza una buena cobertura uniforme del desinfectante o IPA
- El borde de agarre fácil de la almohadilla de limpieza hace que la almohadilla quede bien ajustada en el bastidor de la mopa
- Compresas de limpieza estériles con opciones secas y presaturadas
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Almohadilla de limpieza |
| Longitud (imperial) | 7,5 in |
| Longitud (métrico) | 19 cm |
| Anchura (imperial) | 2,7 in |
| Anchura (métrico) | 7 cm |
| Material | Poliéster acolchado |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Desechables | Un solo uso |
| Dimensiones (L x An) | 7,5 x 2,8 in (19 x 7 cm) |
| Para utilizar con (equipo) | Películas rígidas y flexibles, trajes de protección (CAI, CACI), sistemas de barrera de acceso restringido (RABS), líneas de llenado, campanas de flujo laminar (LAF), cabinas de bioseguridad (BSC), cajas de guantes, incubadoras |
| Show More |