Learn More
Contec™ Toallas de peso estándar para salas limpias Anticon™ Gold
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 16695504 Tienda Contec Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
15,2 x 15,2 cm (6 x 6 in)
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Cantidad de embalaje:
150 Wipes/Bag, 18 Bags/Cs.
2 Bolsas x 75 Toallitas
2 Bolsas x 75 Toallitas (a granel)
Tamaño de la unidad:
paquete de 1200
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Cantidad de embalaje unitSize
16695504 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) 2 Bolsas x 75 Toallitas (a granel) paquete de 1200
16685504 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) 2 Bolsas x 75 Toallitas paquete de 1200
31702736 15,2 x 15,2 cm (6 x 6 in) 150 Wipes/Bag, 18 Bags/Cs. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16695504 Proveedor Contec™ N.º de proveedor 495353903
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Limpieza de elementos ópticos sensibles en aplicaciones ISO Clase 1 a 4. Las toallas Contec™ Anticon™ Gold de peso estándar para salas limpias pueden utilizarse en distintas aplicaciones, desde el control de derrames hasta la limpieza de cámaras críticas. El material de poliéster de filamento continuo 100 % está modificado químicamente para una limpieza y absorción superiores.
  • Ideales para limpiar elementos ópticos sensibles, excelentes para un control superior de derrames, para aplicaciones ISO Clase 1 a 4
  • Diseñadas para ofrecer el máximo rendimiento con un valor superior
  • Estas toallas multiuso pueden utilizarse en distintas aplicaciones, desde el control de derrames hasta la limpieza de cámaras críticas
  • Tejido doble de poliéster de filamento continuo al 100 % con un patrón interlock
  • El hilo de poliéster está diseñado químicamente para lograr la máxima absorbencia y limpieza
  • La exclusiva tecnología de sellado sella los bordes de las toallas, lo que permite utilizar el 100 % de la superficie de la toalla
  • Las toallas presentan un número bajo de partículas y fibras submicrométricas, además de bajos niveles de extracción y una rápida tasa de absorción para absorber rápidamente los derrames; 100 % poliéster de filamento continuo modificado químicamente para una limpieza y absorción superiores
  • Toalla excelente para tareas de limpieza críticas, barrido y control de derrames
Compliance
Probadas de acuerdo con las prácticas recomendadas del IEST para la evaluación de materiales de limpieza para entornos críticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallita para salas blancas
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 23 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 23 cm
Material Poliéster
Certificaciones/conformidad ISO Clase 1 a 4
Dimensiones (L x An) 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Para utilizar con (aplicación) Ideales para limpiar elementos ópticos sensibles, excelentes para un control superior de derrames, para aplicaciones ISO Clase 1 a 4
Cantidad de embalaje 2 Bolsas x 75 Toallitas (a granel)