Descripción
El Micronova Las toallitas para salas blancas incluyen una gama de toallitas absorbentes que no dejan pelusa, ideales para aplicaciones de limpieza, desinfección y secado en una variedad de industrias.
- Toallitas para salas limpias para una gran variedad de aplicaciones
- Propiedades absorbentes y de baja emisión de pelusas
- Disponibles en una gama de tejidos para aplicaciones de limpieza especializadas:
- MegaTex —La poliamida 100% no tejida es absorbente con una superficie ligeramente abrasiva.
- Microfibra — 80% poliéster, 20% poliamida es altamente absorbente y eficaz en húmedo o seco.
- PolyMesh —100 % poliéster con una capa de malla que proporciona una superficie de fregado suave.
- NovaCel— Acetato de polivinilo sólido, súper absorbente, elimina partículas finas y caspa.
- Disponibles en diversos tamaños
- Disponible con radiación gamma para entornos asépticos
- Buena compatibilidad con productos químicos
- Lavable para su reutilización
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallita para salas blancas |
| Longitud (imperial) | 12 in |
| Longitud (métrico) | 30.5 cm |
| Anchura (imperial) | 12 in |
| Anchura (métrico) | 30.5 cm |
| Material | Poliamida no tejida |
| Color | Blanco |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente |
| Desechables | Reutilizables |
| Dimensiones (L x An) | 12 x 12 in |
| Mostrar más |