Learn More
Brady™ Etiquetas para impresoras láser de sobremesa
Etiquetas para impresoras láser de escritorio ideales para placas de clasificación, identificación de activos y aplicaciones de etiquetado de uso general.
101.39€ - 499.52€
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
|---|---|
| Pantalla | Consignación |
| Print Technology | láser |
| Tipo de producto | Etiqueta |
| Esterilidad | No estéril |
| Código de producto | Marca | Color | Material | Cantidad | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Color | Material | Cantidad | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
|
11553584
|
Brady™
029727 |
Blanco | Poliéster | 10.000/paq. | 0,25 x 1,875 in (L x An) |
575.00€ 475.46€ / paquete de 1 Ahorro 99.54€ 17% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|
|
10734623
|
Brady™
LAT-58-361-1 |
Translúcido | Poliéster | 1000/paq. | 2,625 x 1 in (L x An) |
266.00€ 235.01€ / paquete de 1 Ahorro 30.99€ 11% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|
|
10478032
|
Brady™
029683 |
Blanco | Nylon Paño | 2500/paq. | 1,437 x 1 in (L x An) |
600.00€ 499.52€ / paquete de 1 Ahorro 100.48€ 16% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|
|
10531143
|
Brady™
089404 |
Translúcido | Poliéster | 2500/paq. | 2,625 x 0,6 in (L x An) |
418.00€ 352.53€ / paquete de 1 Ahorro 65.47€ 15% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|
|
10407272
|
Brady™
089405 |
Blanco | Nylon Paño | 2500/paquete | 0,375 in de diámetro |
122.00€ 101.39€ / paquete de 1 Ahorro 20.61€ 16% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|
Description
- Etiquetas duraderas y resistentes a químicos y solventes para usar con una variedad de impresoras láser.
- Alta resolución, buena resistencia a solventes y manchas, rendimiento a temperaturas moderadas a altas.
- Soporta entornos de laboratorio extremos.
Specifications
| Esterilizable en autoclave | |
| láser | |
| No estéril |
| Consignación | |
| Etiqueta |