Learn More
Brady™ Etiquetas para impresoras láser de sobremesa
Etiquetas para impresoras láser de escritorio ideales para placas de clasificación, identificación de activos y aplicaciones de etiquetado de uso general.
Marca:  Brady™ 029683
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10478032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    600.00€
    499.52€ / paquete de 1
    Ahorro 100.48€
    16% Descuento
En stock
Descripción
  • Etiquetas duraderas y resistentes a químicos y solventes para usar con una variedad de impresoras láser.
  • Alta resolución, buena resistencia a solventes y manchas, rendimiento a temperaturas moderadas a altas.
  • Soporta entornos de laboratorio extremos.
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Etiquetas imprimibles por láser LaserTab
Blanco
Mate
Nylon Paño
láser
No estéril
Impresora láser
Paquete de 60 hojas
-40 °C
2500/paq.
1,437 x 1 in (L x An)
De -40 °C a +90 °C
0,165 mm
1,437 in
25,40 mm
1,44 in
36,50 mm
Sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815)
Acrílico, Permanente
Consignación
Etiqueta
Imprimible de una sola cara
Etiqueta
Identificación de laboratorio, identificación de paneles, marcado de cables y alambres
27,94 mm
7
2520 etiquetas/paquete
Rectángulo
-40 °F a +194 °F
6,5 mil
1,437 x 1 in (36,5 x 25,4 mm)
1 in
1,437 in
3,64 cm
LAT-39-799-2.5