Learn More
Brady™ Etiquetas para impresoras láser de sobremesa
Etiquetas para impresoras láser de escritorio ideales para placas de clasificación, identificación de activos y aplicaciones de etiquetado de uso general.
Marca: Brady™ LAT-58-361-1
Descripción
- Etiquetas duraderas y resistentes a químicos y solventes para usar con una variedad de impresoras láser.
- Alta resolución, buena resistencia a solventes y manchas, rendimiento a temperaturas moderadas a altas.
- Soporta entornos de laboratorio extremos.
Especificaciones
| Esterilizable en autoclave | |
| Etiquetas imprimibles por láser LaserTab | |
| Translúcido | |
| Mate | |
| Poliéster | |
| láser | |
| No estéril | |
| Impresora láser | |
| Paquete de 48 hojas | |
| -70 °C | |
| 1000/paq. | |
| 2,625 x 1 in (L x An) | |
| De -70 °C a +110 °C | |
| 0,051 mm | |
| 2,625 in | |
| 25,40 mm | |
| 1 in | |
| 25,40 mm |
| ASTM B 117, ASTM D1000, ASTM D 2979, ASTM G 155 | |
| Acrílico, Permanente | |
| Consignación | |
| Etiqueta | |
| Imprimible de una sola cara | |
| Etiqueta | |
| Congeladores, Nitrógeno líquido, Autoclaves, Baños de agua caliente, Etiquetado e identificación en laboratorios | |
| 27,94 mm | |
| 7 | |
| 1008 etiquetas/paquete | |
| Rectángulo | |
| -94 °F a +230 °F | |
| 2 mil | |
| 2,625 x 1 in (66,68 x 25,4 mm) | |
| 1 in | |
| 2,625 in | |
| 66,67 mm | |
| LAT-58-361-1 |