Learn More
Brady™ Etiquetas para impresoras láser de sobremesa
Etiquetas para impresoras láser de escritorio ideales para placas de clasificación, identificación de activos y aplicaciones de etiquetado de uso general.
Marca:  Brady™ 029727
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11553584
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    575.00€
    475.46€ / paquete de 1
    Ahorro 99.54€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Descripción
  • Etiquetas duraderas y resistentes a químicos y solventes para usar con una variedad de impresoras láser.
  • Alta resolución, buena resistencia a solventes y manchas, rendimiento a temperaturas moderadas a altas.
  • Soporta entornos de laboratorio extremos.
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Etiquetas imprimibles por láser LaserTab
Blanco
Mate
Poliéster
láser
No estéril
Impresora láser
Paquete de 65 hojas
-40 °C
10.000/paq.
0,25 x 1,875 in (L x An)
De -40 °C a +130 °C
0,094 mm
0,25 in
6,35 mm
0,25 in
47,63 mm
Reconocido por UL, aceptado por CSA
Acrílico, Permanente
Consignación
Etiqueta
Imprimible de una sola cara
Etiqueta
Identificación de componentes y placas de circuitos, identificación de laboratorio, orificio pasante, placa de pocillos
50,8 mm
4
10140 etiquetas/paquete
Rectángulo
-40 °F a +266 °F
3,5 mil
0,25 x 1,875 in (6,35 x 47,63 mm)
1,87 in
0,25 in
6,35 mm
LAT-10-747-10