Learn More
Brady™ Etiquetas para impresoras láser de sobremesa
Etiquetas para impresoras láser de escritorio ideales para placas de clasificación, identificación de activos y aplicaciones de etiquetado de uso general.
Marca: Brady™ 089405
Descripción
- Etiquetas duraderas y resistentes a químicos y solventes para usar con una variedad de impresoras láser.
- Alta resolución, buena resistencia a solventes y manchas, rendimiento a temperaturas moderadas a altas.
- Soporta entornos de laboratorio extremos.
Especificaciones
| Esterilizable en autoclave | |
| Etiquetas imprimibles por láser LaserTab | |
| Blanco | |
| Mate | |
| Nylon Paño | |
| láser | |
| No estéril | |
| Impresoras láser | |
| Paquete de 9 hojas | |
| -40 °C | |
| 2500/paquete | |
| 0,375 in de diámetro | |
| De -40 °C a +90 °C | |
| 0.165 mm | |
| 0,375 in | |
| 9.52 mm | |
| 0,37 in | |
| LAT-60-799-2.5 |
| Sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815) | |
| Acrílico, Permanente | |
| Consignación | |
| Etiqueta | |
| Imprimible de una sola cara | |
| Etiqueta | |
| Congeladores, Nitrógeno líquido, Autoclaves, Baños de agua caliente, Etiquetado e identificación en laboratorios | |
| 12.70 mm | |
| 15 | |
| 2565 etiquetas/paquete | |
| Redondo | |
| -40 °F a +194 °F | |
| 6,5 mil | |
| 0,375 x 0,375 in (9,35 x 9,35 mm) | |
| 0,375 in | |
| 12.70 mm | |
| 0.952 cm |