Learn More
Berkshire™ 1200 toallitas Super Polx™
Código de producto. 12796035 Tienda Berkshire Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
12 x 12 in
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
4 x 4 in. (10.16 x 10.16 cm)
Cantidad de embalaje:
150/paq.
600/Pk.
75 (a granel)
Tamaño de la unidad:
paquete de 12000
paquete de 150
paquete de 75
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Cantidad de embalaje unitSize
12796035 4 x 4 in. (10.16 x 10.16 cm) 600/Pk. paquete de 12000
12807153 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) 150/paq. paquete de 150
12817153 12 x 12 in 75 (a granel) paquete de 75
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12796035 Proveedor Berkshire™ N.º de proveedor DR770040410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    554.40€
    417.23€ / paquete de 12000
    Ahorro 137.17€
    24% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para aplicaciones de ISO Clase 4 (Clase 10)
  • Tejidas con 100 % de poliéster de filamento continuo de la máxima calidad
  • Funcionan bien con IPA, acetona y otros disolventes
  • Resistentes a sustancias químicas con baja generación de iones
  • Resistentes para limpieza de abrasivos
  • Borde blando y duro para superficies sensibles
  • Lavadas y envasadas en un entorno de sala limpia de ISO Clase 4 (Clase 10)
Información de órdenes
Peso base: 145g/m2.
† Envasado a granel.
Especificaciones
Tipo de producto Cleanroom Wipe
Longitud (imperial) 4 in.
Longitud (métrico) 10 cm
Anchura (imperial) 4 in.
Anchura (métrico) 10 cm
Material Polyester Knit
Compatibilidad IPA, Acetone and other solvents
Peso base 151
Certificaciones/conformidad RoHS 2002/05, REACH
Bordes Knife cut
Dimensiones (L x An) 4 x 4 in. (10.16 x 10.16 cm)
Para utilizar con (aplicación) CD and DVD manufacturing operations
Cantidad de embalaje 600/Pk.
Esterilidad Non-sterile