Learn More
Berkshire™ MicroSeal SuperSorb™ Limpiaparabrisas
Código de producto. 17822135 Tienda Berkshire Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
12 x 12 in
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 600
paquete de 800
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17822135 12 x 12 in paquete de 600
15526344 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) paquete de 800
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17822135 Proveedor Berkshire™ N.º de proveedor MSSS.1212.12
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Paño de punto 100 % poliéster, lavable en sala limpia con borde sellado. ISO Clase 3 a 5 (sala limpia clase 1 a 100).
  • 100 % tejido de poliéster de filamento continuo
  • Construcción pinsonic de dos capas con estructura y patrón de tejido únicos
  • Proceso de sellado ultrasónico de bordes para reducir la contaminación por fibras
  • Lavado y envasado en Berkshire.’ ISO Sala limpia de clase 4
Especificaciones
Tipo de producto MicroSeal SuperSorb™ Toallitas para salas blancas
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30.48 cm
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 30.48 cm
Material Punto de poliéster
Compatibilidad IPA, acetona y otros disolventes
Peso base 267
Certificaciones/conformidad RoHS 2002/05, REACH
Bordes Sellado
Dimensiones (L x An) 12 x 12 in
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de cámaras y procesamiento de cmP
Tela 2-ply