Includes
Certificado de esterilidad con cada caso; cumple con los requisitos de cGMP de trazabilidad.
- Fabricado en celulosa hidroentrelazada al 55 %/poliéster al 45 %
- Ideal en áreas de núcleo estériles donde se exige la exclusión microbiana
- Alto nivel de absorbencia y bajo nivel de generación de partículas
- Se esterilizan mediante radiación gamma
- Combinación excelente de la resistencia y pulcritud del poliéster sintético con las características absorbentes de la celulosa
- Químicamente compatible con soluciones comunes de limpieza y desinfección como alcohol isopropílico, fenoles, lejías y compuestos de amonio cuaternario
Información de órdenes
Bolsa con prueba de integridad del paquete y número de lote grabado en cada paquete. Peso base: 68 g/m2.
Compliance
Validado estéril con un nivel de garantía de esterilidad de 10-6 de acuerdo con las normas nacionales americanas ANSI/AAMI/ISO y las normas europeas EN1174 y EN552.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallita para salas blancas |
| Longitud (imperial) | 12 in |
| Longitud (métrico) | 30,48 cm |
| Anchura (imperial) | 12 in |
| Anchura (métrico) | 30,48 cm |
| Material | Poliéster Celulosa |
| Compatibilidad | Soluciones comunes de limpieza y desinfección |
| Peso base | 72.099999999999994 |
| Certificaciones/conformidad | RoHS 2002/05, REACH |
| Dimensiones (L x An) | 12 x 12 in |
| Mostrar más |