Learn More
Berkshire™ Durx™ 670 Cleanroom Wipers
Tienda Berkshire Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in)
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in)
7 x 8 in (17,7 x 25,4 cm)
Cantidad de embalaje:
1200/paq.
150/paq.
300/paq
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12000
paquete de 150
Descripción
- Fabricado con un 55 % de celulosa/45 % de poliéster mecánicamente hidroenredado; sin aglutinantes secundarios
- Esterilizables en autoclave a vapor para su uso en zonas asépticas
- Funcionan bien con IPA y otros disolventes.
- Suave, altamente absorbente y duradero; limpiador de uso general
- Baja tendencia a desprenderse partículas; bajos extractables
- También disponibles como separadores de obleas para el apilamiento horizontal de obleas
Información de órdenes
Peso base: 67,6 g/m2
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cleanroom Wipe |
| Longitud (imperial) | 7 in. |
| Longitud (métrico) | 17.7 cm |
| Anchura (imperial) | 8 in |
| Anchura (métrico) | 25.4 cm |
| Material | Poliéster Celulosa |
| Compatibilidad | Soluciones comunes de limpieza y desinfección |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Peso base | 67.6 |
| Certificaciones/conformidad | RoHS 2002/05, REACH, USP |
| Mostrar más |