Learn More
Berkshire™ Toallitas para salas limpias Durx™ 670
Código de producto. 15777187 Tienda Berkshire Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in)
12 x 12 in
7 x 8 in (17,7 x 25,4 cm)
Cantidad de embalaje:
1200/paq.
150/paq.
300/paq
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12000
paquete de 150
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Cantidad de embalaje unitSize
15777187 10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in) 1200/paq. paquete de 12000
15530432 12 x 12 in 150/paq. paquete de 150
16824621 10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in) 300/paq cada uno
18828580 7 x 8 in (17,7 x 25,4 cm) 300/paq -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15777187 Proveedor Berkshire™ N.º de proveedor DR670.0404.10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    515.55€
    464.51€ / paquete de 12000
    Ahorro 51.04€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 02-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para aplicaciones de clase ISO 5 a 8 (100 a 100000) en salas limpias
  • Fabricado con un 55 % de celulosa/45 % de poliéster mecánicamente hidroenredado; sin aglutinantes secundarios
  • Esterilizables en autoclave a vapor para su uso en zonas asépticas
  • Funcionan bien con IPA y otros disolventes.
  • Suave, altamente absorbente y duradero; limpiador de uso general
  • Baja tendencia a desprenderse partículas; bajos extractables
  • También disponibles como separadores de obleas para el apilamiento horizontal de obleas
Order Info
Peso base: 67,6 g/m2
Specifications
Tipo de producto Toallita para salas blancas
Longitud (imperial) 4 in
Longitud (métrico) 10 cm
Anchura (imperial) 4 in
Anchura (métrico) 10 cm
Material Poliéster Celulosa
Compatibilidad Soluciones comunes de limpieza y desinfección
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Peso base 67,6
Certificaciones/conformidad RoHS 2002/05, REACH, USP
Color Blanco
Estructura No tejido
Dimensiones (L x An) 10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in)
Para utilizar con (aplicación) Para uso en entornos de salas limpias ISO Clase 5 y superiores, limpieza y pulido de superficies en general, incluidas las ópticas
Para utilizar con (equipo) Para la industria aeroespacial, la electrónica de defensa, el procesamiento de alimentos, el ensamblaje de ordenadores y la fabricación de semiconductores, placas de circuitos, dispositivos farmacéuticos y biomédicos
Cantidad de embalaje 1200/paq.