Descripción
- Para aplicaciones de ISO Clase 6 a 8 (Clase 1000 a 100 000)
- Toallitas desechables extremadamente absorbentes, suaves y con poca pelusa
- Resistente al calor para limpiar equipos de proceso de alta temperatura y hornos de difusión
- Diseñado para industrias de discos compactos y cintas magnéticas
- Se entrega doblado en tres partes para favorecer el protocolo de limpieza adecuado
- Diseñado para su uso en equipos eléctricos sensibles en entornos de salas limpias
- Fabricado con un filamento de rayón 100 % patentado que absorbe 13 veces su peso en líquido
- La superficie perforada favorece la eliminación de partículas
Información de órdenes
Dos tamaños disponibles, en un estilo de cuarto de pliegue para promover un protocolo de limpieza adecuado.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallitas M3 |
| Longitud (imperial) | 10 in |
| Longitud (métrico) | 25,4 cm |
| Anchura (imperial) | 5 in |
| Anchura (métrico) | 25,4 cm |
| Material | Rayón |
| Certificaciones/conformidad | ISO Clase 6 y 8 |
| Dimensiones (L x An) | 10 x 10 in |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñado para su uso en equipos eléctricos sensibles y en industrias de discos compactos y cintas magnéticas |