Learn More
Contec™ Amplitude™ StandardWeight Toallitas de punto
BIOPHARMA
Código de producto. 16011412 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
23 x 23 cm (9 x 9 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 1800
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
16011412 23 x 23 cm (9 x 9 in) paquete de 1800
1 options
Código de producto. 16011412 Proveedor Contec™ N.º de proveedor AMVL0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    493.00€
    429.22€ / paquete de 1800
    Ahorro 63.78€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 29-10-2026
Amplitude™ StandardWeight Las toallitas de punto son toallitas de punto entrelazadas de poliéster con bordes sellados.
  • Las toallitas de punto de amplitud son toallitas con tejido de punto interlock 100 % poliéster ligeras que cuentan con una superficie texturizada suave para una limpieza eficaz sin arañazos.
  • Las toallitas están fabricadas con tejido de punto de filamentos de poliéster.
  • Tienen una buena absorbencia con disolventes y son extremadamente bajas en partículas y fibras.
  • Las toallitas se lavan y se envasan en un ISO Sala limpia de clase 4 para reducir aún más la contaminación.
  • Las toallitas están cortadas por láser, que sella las fibras en los bordes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallita
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 23 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 23 cm
Material Poliéster
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 23 x 23 cm (9 x 9 in)
Tela 1 capa