Learn More
Contec™ Toallas de poliéster hidroentrelazado Amplitude™ Lambda™
Tienda Contec Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
30 x 30 cm (12 x 12 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 2700
Descripción
- Tejido hidroentrelazado resistente y duradero
- Niveles bajos de partículas y residuos
- Extremadamente absorbentes
- Limpieza general en las industrias biotecnológica, farmacéutica, semiconductores, electrónica, dispositivos médicos y placas de circuito impresas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallita |
| Longitud (imperial) | 12 in |
| Longitud (métrico) | 30 cm |
| Anchura (imperial) | 12 in |
| Anchura (métrico) | 30 cm |
| Material | Poliéster Celulosa |
| Absorbencia | Intrinsic: 4,36mL/g Extrinsic: 295mL/m² |
| Estructura | Hidroentrelazado |
| Dimensiones (L x An) | 30 x 30 cm (12 x 12 in) |
| Esterilidad | No estéril |