Learn More
Contec™ Toallas Amplitude™ Kappa™ Sterile LE
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 16695524 Tienda Contec Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
12 x 12 in
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
16695524 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) paquete de 1000
16605534 12 x 12 in paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16695524 Proveedor Contec™ N.º de proveedor NWPZ0001
Includes
Certificado de esterilidad y Certificado de irradiación incluidos en cada caja.
Diseñado para limpiar ISO Entornos de clase 5. Contec™ Amplitude™ Kappa™ Las toallitas estériles LE son toallitas con bajo contenido de endotoxinas que cumplen con el estándar de la FDA para endotoxinas bacterianas utilizando lisado de amebocitos de Limulus en el límite de endotoxinas para dispositivos médicos. < 20 UE/dispositivo.
  • Toalla estéril, no pirogenica, fabricada con poliéster y lyocell (rayón) sin celulosa
  • Ideal para la limpieza de productos y superficies exteriores de los equipos en los sectores biotecnológico, farmacéutico y de dispositivos médicos
  • La textura única de la superficie proporciona una limpieza eficaz y facilita la eliminación de partículas
  • Niveles bajos de partículas y compuestos extraíbles
  • Alta capacidad y tasa de absorción de agua y disolventes
  • Irradiado con rayos gamma hasta un nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10-6
Información de órdenes
El envase estéril incluye una bolsa exterior rasgable y una bolsa interior de rasgado lineal; números de lote grabados en ambos sellos de la bolsa para la trazabilidad del lote. Peso base, 65 g/m2.
Compliance
Pasan la prueba LAL para endotoxinas (<20 EU/dispositivo). Validadas a un SAL 10-6 según las directrices del método 1 de AAMI/ISO 11137 para la esterilización de dispositivos médicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallita para salas blancas
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 23 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 23 cm
Material Poliéster Lyocell
Certificaciones/conformidad ISO Clase 5
Dimensiones (L x An) 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Para utilizar con (aplicación) Ideal para limpiar productos y superficies de equipos en áreas estériles
Esterilidad Estéril