Learn More
Contec™ Toallitas para salas limpias Amplitude™ EcoCloth™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17899950 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in)
12 x 12 in
15,24 x 15,24 cm (6 x 6 in)
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 1200
paquete de 2100
paquete de 3600
paquete de 6000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17899950 15,24 x 15,24 cm (6 x 6 in) paquete de 6000
17444502 10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in) paquete de 1200
16615514 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) paquete de 3600
16625514 12 x 12 in paquete de 2100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17899950 Proveedor Contec™ N.º de proveedor AMEC0002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    403.00€
    350.95€ / paquete de 6000
    Ahorro 52.05€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Presentan una absorción y un rendimiento económico mejorados gracias a su ligera construcción. Las toallitas Contec™ Amplitude™ EcoCloth™ para salas limpias superan en absorbancia a las toallitas de celulosa/poliéster de peso estándar comparables. Son ideales para limpiar los productos antes de introducirlos en la sala limpia.
  • Fabricadas con tela no tejida hidroentrelazada de poliéster/celulosa resistente y duradera
  • Toalla económica y ligera: ideal para limpiar y absorber derrames en entornos de salas limpias; excelente para su uso en aplicaciones menos críticas
  • Excepcionalmente absorbente en términos de relación peso-capacidad
  • Niveles bajos de partículas y compuestos extraíbles
  • Doble envase para preservar la integridad del producto
  • Recomendadas para su uso en entornos de salas limpias ISO Clase 6 y superiores
  • Limpieza de uso general en los sectores biotecnológico, farmacéutico, de dispositivos médicos y similares
  • Pensado para aplicaciones no abrasivas
Información de órdenes
Peso base:54,2 g/m2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallita para salas blancas
Longitud (imperial) 6 in
Longitud (métrico) 15,2 cm
Anchura (imperial) 6 in
Anchura (métrico) 15,2 cm
Material Poliéster Celulosa
Absorbencia Intrinsic: 6,4mL/g; Extrinsic: 356 ml/m²
Peso base 57
Certificaciones/conformidad ISO Clase 6
Dimensiones (L x An) 15,24 x 15,24 cm (6 x 6 in)
Para utilizar con (aplicación) Sala blanca