UserName
Thermal Cyclers
Termocicladores
Elegir el termociclador adecuado (también conocido como termociclador o máquina de PCR) es clave para el éxito de sus experimentos de PCR en muchas aplicaciones, incluidas la secuenciación, la genotipificación, la clonación y la mutagénesis. Los termocicladores Applied Biosystems™ ayudan a generar resultados precisos, consistentes y reproducibles para cada desafío, experimento y presupuesto.
Applied Biosystems™ SimpliAmp™ termociclado
El termociclador SimpliAmp es un pequeño, fácil de usar y preciso termociclador que satisface las necesidades diarias de PCR de cualquier laboratorio.
Contec™ Sterile IPA
Applied Biosystems™ ProFlex™ PCR System, 96 pocillos
El sistema PCR ProFlex de 96 pocillos es el último en nuestra línea de termocicladores Applied Biosystems, combinando fiabilidad y rendimiento.
Contec™ Sterile IPA
Sistema de PCR Applied Biosystems PowerFlex, 96 pocillos y 32 pocillos
Conozca el termociclador PowerFlex™ de próxima generación. Diseñado para flujos de trabajo de PCR poderosamente precisos y flexibles para cualquier aplicación.
  • Rendimiento: Precisión en la exactitud del gradiente de temperatura
  • Compatibilidad: Integración perfecta con formatos de plásticos de PCR
  • Productividad: Maximice la eficiencia de su laboratorio con un tiempo de inactividad mínimo
Applied Biosystems™ PowerFlex™ Thermal Cyclers
Ahorre ahora - Ofertas exclusivas de la web
Debe tener
Complete su pedido
Tubos de PCR
Los tubos de PCR son pequeños tubos diseñados para su uso en aplicaciones de PCR. Disponibles en una variedad de materiales, volúmenes y clasificaciones RCF, pueden ser autoclavables y/o libres de RNasa, DNasa y ADN.
Lorem Ipsum
Master Mix de PCR en tiempo real
La PCR en tiempo real, o qPCR, permite la detección y cuantificación de ácidos nucleicos objetivo. Las mezclas maestras de PCR pueden usarse para reducir el riesgo de contaminación y otros errores relacionados con la mezcla y la pipeteo.
Lorem Ipsum
Reactivos y kits de PCR con hot start
Reduzca la amplificación no específica de ADN que ocurre naturalmente a temperaturas más bajas con nuestra amplia gama de productos de PCR con hot start. Explore kits, mezclas maestras, polimerasas y tampones para obtener mayor rendimiento, especificidad y sensibilidad para todas sus necesidades de aplicaciones de PCR.
Lorem Ipsum
Preguntas frecuentes
Un termociclador, a menudo llamado máquina de PCR, es un instrumento de laboratorio utilizado para amplificar ADN a través del proceso de reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Automatiza los ciclos repetidos de calentamiento y enfriamiento necesarios para la desnaturalización del ADN, la hibridación de los cebadores y la extensión de las cadenas, lo que lo hace esencial en biología molecular, genética, diagnósticos y ciencia forense.
Un termociclador mejora la eficiencia y precisión de la PCR al mantener un control de temperatura preciso y constante durante cada ciclo. Esto asegura una amplificación de ADN confiable con errores mínimos. Los termocicladores avanzados incluyen características como configuraciones de temperatura en gradiente, tasas rápidas de calentamiento y enfriamiento, y protocolos programables, que mejoran la especificidad, reproducibilidad y rendimiento de la PCR para aplicaciones como pruebas genéticas, clonación y detección de enfermedades.
Al seleccionar el mejor termociclador para PCR, considere estas características clave:
  • Control preciso de la temperatura para resultados consistentes
  • Tasas rápidas de calentamiento y enfriamiento para reducir el tiempo de ciclo
  • Interfaz fácil de usar y opciones de programación
  • Capacidad para múltiples muestras (tubos de PCR, tiras o placas de 96 pocillos)
  • Funcionalidad de gradiente para optimizar las temperaturas de hibridación
  • Compatibilidad con consumibles estándar de PCR
Estas características ayudan a los investigadores a elegir un termociclador que se ajuste a sus necesidades de aplicación de PCR, ya sea en investigación académica, diagnósticos clínicos o biotecnología industrial.
Compre sus marcas