Learn More
Máquina de PCR PCRmax™ Alpha Cycler 2
Código de producto. 15690245
Cambiar vista
Click to view available options
Configuraciones de bloques:
Bloques dobles (1 x 96 pocillos y 1 x 384 pocillos)
Doble de 384 pocillos
Doble de 96 pocillos
Intervalo de gradiente:
Hasta 19 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Configuraciones de bloques Intervalo de gradiente Tamaño de la unidad
15690245 Doble de 96 pocillos Hasta 19 °C cada uno
15670245 Bloques dobles (1 x 96 pocillos y 1 x 384 pocillos) Hasta 19 °C cada uno
15680245 Doble de 384 pocillos Hasta 19 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15690245 Proveedor PCRmax N.º de proveedor 9394522
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11850.00€
    10317.89€ / paquete de 1
    Ahorro 1532.11€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
El sistema de bloques independientes dobles Alpha Cycler 2 (AC-2) permite a varios usuarios ejecutar diferentes protocolos simultáneamente sin necesidad de varias unidades. Ideal para entornos multiusuario o rendimiento a gran escala.
  • Pantalla táctil HD grande y sensible: funciona con guantes.
  • Refrigeración de muestras activas para una amplificación más nítida y no específica mínima
  • Asistente de programa: le permite generar un protocolo específico para su secuencia de cebador, fuente de plantilla y longitud del amplicón en segundos
  • Aplicación Alpha Track e informes QRR – Realice un seguimiento del progreso de cualquier ejecución de PCR y del estado del sistema de forma remota
  • Capacidad de gradiente: permite una optimización de la temperatura simplificada, independientemente del bloque seleccionado
  • Formato de 96 y 384 pocillos: flexibilidad para cualquier escala y necesidad de usuario
  • USB Conectividad e inicio de sesión: inicie sesión en el sistema y haga que cualquier unidad cargue sus valores predeterminados simplemente insertando su USB conducir
  • Opciones de bloque: formato de 96 o 384 pocillos o combinación de ambos.
  • Rango máximo de gradiente: hasta 29 °C
Especificaciones
Exactitud térmica ±0,25 °C (a 55 °C)
Uniformidad térmica ±0,3 °C (a 55 °C)
Dimensiones 430 x 260 x 200 mm
Tensión 110 - 240 V
Tipo de producto Termociclador
Garantía 2 año
Intervalo térmico De 10 °C a 100 °C (4 °C de retención final)
Para utilizar con (aplicación) PCR, clonación, ciclo térmico, NGS, secuenciación de Sanger
Frecuencia De 50 a 60 Hz
Interfaz de usuario Interfaz de tableta de 10 in con Android
Vataje 900 W
Velocidad de rampa máxima 3,4 °C/s
Intervalo de gradiente Hasta 19 °C
Peso 30 kg (66 lb.)
Configuraciones de bloques Doble de 96 pocillos