Learn More
PCRmax™ Alpha Cycler 4
Código de producto. 15542895
Cambiar vista
Click to view available options
Máquina de PCR PCRmax™ Alpha Cycler 4
Código de producto.
15542895 Máquina de PCR PCRmax™ Alpha Cycler 4
1 options
Código de producto. 15542895 Proveedor PCRmax N.º de proveedor 9394512
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22100.00€
    19826.30€ / paquete de 1
    Ahorro 2273.70€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Diseñado para PCR de alto rendimiento, identificación de genotipos, clonación o secuenciación de Sanger. PCRmax™ Alpha Cycler 4 se puede especificar en cualquier combinación de formatos de 96 y 384 pocillos en sus cuatro bahías.
  • El diseño compacto ahorra un valioso espacio en el laboratorio mediante la condensación de cuatro bloques totalmente independientes en un chasis sin problemas de red o de conexión
  • Refrigeración de muestras activas para una amplificación más nítida y no específica mínima 
  • El asistente de programa genera un protocolo específico para su secuencia, fuente de plantilla y longitud del amplicón en segundos
  • Optimización de la temperatura simplificada, independientemente del bloque que se haya seleccionado
  • Generación de informe sobre estado y condiciones de ejecución tras la finalización del protocolo
  • Flexibilidad para cualquier escala y necesidades del usuario Conectividad USB
  • Recupere información del sistema y transfiera fácilmente protocolos entre sistemas
  • Interfaz de tableta de 10 in con Android
  • Velocidad de cuatro núcleos y una excelente conectividad y tacto
Especificaciones
Formato Bloque Quad
Exactitud térmica ±0,25 °C a 55 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De 10 a 100 °C (4 ° de retención final)
Uniformidad térmica ±0,3 °C a 55 °C
Dimensiones 700 x 535 x 330 mm
Requisitos eléctricos De 100 a 230 V, 50 a 60 Hz
Tipo de producto Máquina de PCR PCRmax Alpha Cycler 4
Altura (métrico) 330 mm
Anchura (métrico) 335 mm
Anchura (imperial) 535 mm
Frecuencia De 50 a 60 Hz
Interfaz de usuario Pantalla táctil HD Android de 10 pulgadas
Velocidad de rampa máxima 3,4 °C/s
Intervalo de gradiente De 1 °C a 29 °C
Tapa calefactada De e 35 °C a 115 °C o apagado
Peso 45 kg
Configuraciones de bloques 96 o 384 pocillos