Learn More
Cole Parmer PCRmax Alpha 1 Thermal Cycler, Single 96-Well Capacity; 100 to 230 VAC
Marca:  Cole Parmer 93945-02
PCRmax Alpha 1 Thermal Cycler, Single 96-Well Capacity; 100 to 230 VAC
Código de producto. 15601979
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8542.82€
    6585.25€ / paquete de 1
    Ahorro 1957.57€
    22% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026