Learn More
Applied Biosystems™ Sistema de PCR ProFlex™, 2 x 96 pocillos
Código de producto. 15102089 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Garantía:
Garantía limitada
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Garantía Tamaño de la unidad
15102089 Garantía limitada cada uno
1 options
Código de producto. 15102089 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4484076
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Los sistemas de PCR ProFlex™ son lo último en termocicladores Applied Biosystems™, y proporcionan la fiabilidad y el rendimiento que cabe esperar de los instrumentos de Applied Biosystems. Al combinar una garantía ampliada con la compra de su instrumento, ampliará’la vida útil de su inversión y recibirá la asistencia que necesita para mantener su instrumento en funcionamiento al máximo rendimiento.
The ProFlex 2 x 96-well PCR system is the latest in our line of Applied Biosystems thermal cyclers. The ProFlex system combines the reliability and performance you've come to expect from Applied Biosystems instruments with the flexible configuration and control features that adapt to your research needs.
El sistema de PCR de 2 × 96 pocillos ProFlex le permite:
  • Intercambie el bloque de 2 x 96 pocillos y 0,2 ml por otro tipo de bloque si cambian sus necesidades de procesamiento
  • Acceda al sistema de forma remota (y cómoda) mediante una aplicación móvil
  • Programar el instrumento en cuestión de segundos con una sencilla interfaz de pantalla táctil
  • Simule su antiguo instrumento con los modos de simulación térmica
  • Bloques intercambiables
  • Si en el futuro cambian los requisitos de su investigación o si comparte el sistema con una persona que utiliza un formato diferente, basta con extraer el bloque de 2 × 96 pocillos de la parte superior del instrumento e intercambiarlo por otro tipo de bloque. Este paso se realiza en menos de 15 segundos y no requiere herramientas ni kits
  • Conectividad mediante aplicación móvil Utilice una aplicación móvil para comprobar la disponibilidad antes de llegar al laboratorio, descargar archivos de informes de experimentos, recibir alertas y mucho más
  • Modos de simulación El sistema PCR ProFlex está equipado con modos de simulación que imitan la velocidad de rampa de su antiguo termociclador. Hay disponibles modos de simulación para sistemas MJ Research PTC 200, Bio-Rad™ C1000, Bio-Rad MyCycler™, Eppendorf™ Mastercycler™, Applied Biosystems 9700, Applied Biosystems 9600 y Applied Biosystems Veriti™.
  • Control con pantalla táctil de 8,4 pulg. La interfaz de pantalla táctil intuitiva y sencilla le permite programar con facilidad y limita la cantidad de tiempo dedicado a aprender a usar el sistema
  • Formato de bloque: intercambiable; compatible con alto rendimiento
  • Velocidad de reacción: rápida o estándar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de bloque Intercambiables
Exactitud térmica ±0,25 °C (de 35 °C a 99,9 °C)
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Uniformidad térmica < 0,5 °C (20 s después de alcanzar 95 °C)
Velocidad de reacción Rápida, estándar
Dimensiones 56,5 x 33 x 27 cm (22 x 13 x 10,6 in)
Capacidad 2 x 96-well, 0.2 mL Tubes
Tensión 100 - 240 V
Tipo de pantalla Pantalla táctil (LCD TFT de 8,4 pulg.)
Tipo de producto Termociclador
Garantía Garantía limitada
Intervalo térmico De 0 °C a 100 °C
Para utilizar con (aplicación) PCR.
Programas Reinicio automático (después de cortes luz), protección contra sobrescritura de programas
Interfaz de usuario USB, Wi-Fi, nube, Ethernet
Velocidad de rampa máxima 3 °C/s (bloque), 1,6 °C/s (muestra)
Cantidad 1 Instrument
Memoria USB e integrado
Peso 18,8 kg (41 lb.)
Configuraciones de bloques 2 bloques isotérmicos de 96 pocillos