CAS RN 945614-12-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
4
de
4
resultados
1
Pexmetinib, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Pexmetinib, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Pexmetinib, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
4
Pexmetinib, MedChemExpress
MedChemExpress Pexmetinib is a potent Tie-2 and p38 MAPK dual inhibitor, with IC50s of 1 nM, 35 nM and 26 nM for Tie-2, p38α and p38β, respectively, and can be used in the research of acute myeloid leukemia.