Learn More
Pexmetinib, MedChemExpress
Código de producto. 16497176
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497176 100 mg 100 miligramos
16463546 25 mg 25 miligramos
16423217 50 mg 50 miligramos
16409727 5 mg 5 miligramos
16407198 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16497176 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16782
MedChemExpress Pexmetinib is a potent Tie-2 and p38 MAPK dual inhibitor, with IC50s of 1 nM, 35 nM and 26 nM for Tie-2, p38α and p38β, respectively, and can be used in the research of acute myeloid leukemia.
Pexmetinib is a potent Tie-2 and p38 MAPK dual inhibitor, with IC50s of 1 nM, 35 nM and 26 nM for Tie-2, p38α and p38β, respectively, and can be used in the research of acute myeloid leukemia.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pexmetinib
CAS 945614-12-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H33FN6O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo ARRY-614
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (224.57 mM)
SMILES O=C(NCC1=CC(F)=CC=C1OC2=CC3=C(N(CCO)N=C3)C=C2)NC4=CC(C(C)(C)C)=NN4C5=CC=C(C)C=C5
Peso molecular (g/mol) 556.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 556.63
Porcentaje de pureza 98.3%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease