Learn More
Pexmetinib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pexmetinib |
| CAS | 945614-12-0 |
| Fórmula molecular | C31H33FN6O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | N-[3-(1,1-Dimethylethyl)-1-(4-methylphenyl)-1H-pyrazol-5-yl]-N'-[[5-fluoro-2-[[1-(2-hydroxyethyl)-1H-indazol-5-yl]oxy]phenyl]methyl]urea, ARRY-614 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H33FN6O3/c1-20-5-8-24(9-6-20)38-29(17-28(36-38)31(2,3)4)35-30(40)33-18-22-15-23(32)7-12-27(22)41-25-10-11-26-21(16-25)19-34-37(26)13-14-39/h5-12,15-17,19,39H,13-14,18H2,1-4H3,(H2,33,35,40) |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)n2nc(cc2NC(=O)NCc3cc(F)ccc3Oc4ccc5c(cnn5CCO)c4)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 1-[5-terc-butil-2-(4-metilfenil)pirazol-3-il]-3-[[5-fluoro-2-[1-(2-hidroxietil)indazol-5-il]oxifenil]metil]urea |
| Peso molecular (g/mol) | 556.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 556.2598 |