CAS RN 935666-88-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
4
de
4
resultados
1
AZD 1480, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Tocris Bioscience™ AZD 1480
Potent and selective JAK2 inhibitor; antiangiogenic
3
AZD-1480, MedChemExpress
MedChemExpress AZD-1480 is an ATP-competitive inhibitor of JAK1 and JAK2 with IC50s of 1.3 nM and <0.4 nM, respectively.
4