Learn More
AZD 1480, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-N2-[(1S)-1-(5-fluoro-2-pyrimidinyl)ethyl]-N4-(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)-2,4-pyrimidinediamine |
| CAS | 935666-88-9 |
| Fórmula molecular | C14H14ClFN8 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | AZD 1480 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14ClFN8/c1-7-3-11(24-23-7)21-13-10(15)6-19-14(22-13)20-8(2)12-17-4-9(16)5-18-12/h3-6,8H,1-2H3,(H3,19,20,21,22,23,24)/t8-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](Nc1ncc(Cl)c(Nc2cc(C)[nH]n2)n1)c3ncc(F)cn3 |
| Nombre IUPAC | 5-cloro-2-N-[(1S)-1-(5-fluoropirimidin-2-il)etil]-4-N-(5-metil-1H-pirazol-3-il)pirimidina-2,4-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 348.77 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 348.1014 |