Learn More
AZD-1480, MedChemExpress
Código de producto. 16494726
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494726 100 mg 100 miligramos
16470037 50 mg 50 miligramos
16456377 5 mg 5 miligramos
16433648 10 mg 10 miligramos
16430946 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16494726 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10193
MedChemExpress AZD-1480 is an ATP-competitive inhibitor of JAK1 and JAK2 with IC50s of 1.3 nM and <0.4 nM, respectively.
AZD-1480 is an ATP-competitive inhibitor of JAK1 and JAK2 with IC50s of 1.3 nM and <0.4 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZD-1480
Forma física Solid
CAS 935666-88-9
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H14ClFN8
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (143.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=C(N=C(N=C1)N[C@@H](C)C2=NC=C(C=N2)F)NC3=NNC(C)=C3
Peso molecular (g/mol) 348.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.77
Porcentaje de pureza 98.02%