Learn More
Tocris Bioscience™ AZD 1480
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18704729
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18704729 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18704729 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5617/10
Potent and selective JAK2 inhibitor; antiangiogenic
AZD 1480 is a potent and selective JAK2 inhibitor (IC50 < 3 nM). Exhibits >50-fold selectivity for JAK2 over JAK3. Exhibits antitumor effects and inhibits formation of lung metastases in a mouse renal cancer model. Also inhibits STAT3 signaling, tumor angiogenesis and myeloid cell migration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-N2-[(1S)-1-(5-fluoro-2-pyrimidinyl)ethyl]-N4-(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)-2,4-pyrimidine-2,4-diamine
CAS 935666-88-9
Cantidad 10 mg
Objetivo JAK Kinase Inhibitors
Fórmula molecular C14H14ClFN8
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.77
Pureza >98%