CAS RN 89797-68-2
IUPAC Nombre:
5-(ethylsulfanyl)-2H-1,2,3,4-tetrazole
Sinónimos:
5-(ethylsulfanyl)-2H-1,2,3,4-tetrazole
Peso molecular (g/mol):
130.17
Fórmula molecular:
C3H6N4S
InChi Key:
GONFBOIJNUKKST-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCSC1=NNN=N1
1
–
5
de
5
resultados
1
5-(etiltio)-1H-tetrazol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
5-(etiltio)-1H-tetrazol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Reactivo activador 0,25 M ETT en acetonitrilo, BioSyn™ , Honeywell Burdick & Jackson™
BioSyn™ Honeywell Burdick & Jackson™ Disolventes reactivos para la síntesis de ADN/ARN
4
Reactivo de activador, Honeywell Burdick & Jackson™
BioSyn™, adecuado para su uso con instrumentos de síntesis de ADN/ARN, ETT de 0,25 M en acetonitrilo
5
5-(etiltio)-1H-tetrazol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.