Learn More
Reactivo activador 0,25 M ETT en acetonitrilo, BioSyn™ , Honeywell Burdick & Jackson™
BIOPHARMA
Código de producto. 16815431
Cambiar vista
Click to view available options
Reactivo activador 0,25 M ETT en acetonitrilo, 2500 ml
Código de producto.
16815431 Reactivo activador 0,25 M ETT en acetonitrilo, 2500 ml
1 options
Código de producto. 16815431 Proveedor Burdick & Jackson BioSyn N.º de proveedor BR7212.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    282.00€
    268.95€ / paquete de 1
    Ahorro 13.05€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-02-2027
Añadir a la cesta
BioSyn™ Honeywell Burdick & Jackson™ Disolventes reactivos para la síntesis de ADN/ARN
  • Específicamente procesados y purificados para cumplir con especificaciones exactas, garantizan una excelente eficacia de síntesis
  • Ideal para síntesis de oligonucleótidos independientemente de la aplicación
  • Se filtran todos los disolventes y reactivos (0,2 micrómetros para reactivos de oxidación y 0,1 micrómetros para todos los demás reactivos) para minimizar la contaminación de partículas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Activator reagent
pH 2.6
Punto de fusión − °46 C
CAS 89797-68-2
Color Incolora
% máx. CAS 0.04
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Línea de productos Biosyn
Punto de ebullición de 82 °C
Mostrar más Mostrar menos
Las temperaturas de punto de ebullición y fusión se basan en el componente principal físico.