Learn More
Reactivo Activador, Solstice
Código de producto. 16825431
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 x 2.5 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16825431 4 x 2.5 L paquete de 4
1 options
Código de producto. 16825431 Proveedor Burdick & Jackson BioSyn N.º de proveedor BR7214X2.5L
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
BioSyn™, adecuado para su uso con instrumentos de síntesis de ADN/ARN, ETT de 0,25 M en acetonitrilo
Reactivos y disolventes Solstice BioSyn™ para la síntesis de ADN/ARN
  • BioSyn™ Los disolventes y reactivos se procesan y purifican específicamente según especificaciones estrictas, garantizando una eficiencia de síntesis excepcional
  • ideal para síntesis de oligonucleótidos independientemente de la aplicación
  • Se filtran todos los disolventes y reactivos (0,2 micras para reactivos de oxidación y 0,1 micras para todos los demás reactivos) para minimizar la contaminación de partículas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 89797-68-2, 75-05-8
% máx. CAS 4.00%, 96.00%
Cantidad 4 x 2.5 L
Temperatura de inflamación 7 °C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Notas de grado de pureza Reactivos activadores
Sinónimo 5-(Ethylthio)-1H-Tetrazole, 5-(Ethylthio)Tetrazole Solution
Punto de ebullición 82 °C. Los datos físicos son los del componente principal.