Learn More
5-(etiltio)-1H-tetrazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(Ethylthio)-1H-tetrazole |
| CAS | 89797-68-2 |
| Fórmula molecular | C3 H6 N4 S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 5-Ethylthio-1H-tetrazole - Conductivity >30 uS/cm |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6N4S/c1-2-8-3-4-6-7-5-3/h2H2,1H3,(H,4,5,6,7) |
| SMILES | CCSc1nn[nH]n1 |
| Nombre IUPAC | 5-etilsulfanil-2H-tetrazol |
| Peso molecular (g/mol) | 130.172 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.031 |