CAS RN 892711-75-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
5
de
5
resultados
1
4-(1-Metiletoxi)-N-(2-metil-8-quinolinil)benzamida, TRC
CAS: 892711-75-0 Fórmula molecular: C20H20N2O2 Peso molecular (g/mol): 320.38 Sinónimo: CDN 1163,4-Isopropoxy-N-(2-methylquinolin-8-yl)benzamide Nombre IUPAC: N-(2-metilquinolina-8-il)-4-propano-2-iloxibenzamida SMILES: CC(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)Nc2cccc3ccc(C)nc23
2
Tocris Bioscience™ CDN 1163
SERCA2 allosteric activator
3
CDN1163, MedChemExpress
MedChemExpress CDN1163 is an allosteric sarco/endoplasmic reticulum Ca2+-ATPase (SERCA) activator that improves Ca2+ homeostasis. CDN1163 attenuates diabetes and metabolic disorders.
4
5