Learn More
4-(1-Metiletoxi)-N-(2-metil-8-quinolinil)benzamida, TRC
Código de producto. 30479399
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479399 100 mg 100 miligramos
30467414 25 mg 25 miligramos
30471500 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30479399 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM258730100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 892711-75-0
Fórmula molecular C20H20N2O2
Peso molecular (g/mol) 320.38
Sinónimo CDN 1163, 4-Isopropoxy-N-(2-methylquinolin-8-yl)benzamide
Nombre IUPAC N-(2-metilquinolina-8-il)-4-propano-2-iloxibenzamida
SMILES CC(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)Nc2cccc3ccc(C)nc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1-Methylethoxy)-N-(2-methyl-8-quinolinyl)benzamide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H20N2O2/c1-13(2)24-17-11-9-16(10-12-17)20(23)22-18-6-4-5-15-8-7-14(3)21-19(15)18/h4-13H,1-3H3,(H,22,23)
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.1525