Learn More
CDN1163, MedChemExpress
Código de producto. 16476097
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476097 5 mg 5 miligramos
16434616 100 mg 100 miligramos
16423378 10 mg 10 miligramos
16409906 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16476097 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY1014555mg
MedChemExpress CDN1163 is an allosteric sarco/endoplasmic reticulum Ca2+-ATPase (SERCA) activator that improves Ca2+ homeostasis. CDN1163 attenuates diabetes and metabolic disorders.
CDN1163 is an allosteric sarco/endoplasmic reticulum Ca2+-ATPase (SERCA) activator that improves Ca2+ homeostasis. CDN1163 attenuates diabetes and metabolic disorders.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CDN1163
CAS 892711-75-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H20N2O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (312.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=C2N=C(C)C=CC2=CC=C1)C3=CC=C(OC(C)C)C=C3
Peso molecular (g/mol) 320.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.39
Porcentaje de pureza 99.34%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism