accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2NOOOHOCl

CAS RN 886-74-8

IUPAC Nombre: 3-(4-chlorophenoxy)-2-hydroxypropyl carbamate
Sinónimos: chlorphenesin carbamate 氯苯甘油氨酯
Peso molecular (g/mol): 245.66
Fórmula molecular: C10H12ClNO4
InChi Key: SKPLBLUECSEIFO-UHFFFAOYNA-N
SMILES: NC(=O)OCC(O)COC1=CC=C(Cl)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Certificaciones/conformidad 
  • (1)
  • (1)
Industry Type 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados