Learn More
Maolate, TRC
Código de producto. 30138630
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138630 1 g 1 g
30134097 500 mg 500 miligramos
30011066 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138630 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM8867401G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 886-74-8
Fórmula molecular C10 H12 Cl N O4
Peso molecular (g/mol) 245.66
Sinónimo Chlorphenesin Carbamate, 1,2-Propanediol, 3-(4-chlorophenoxy)-, 1-carbamate, 1,2-Propanediol, 3-(p-chlorophenoxy)-, 1-carbamate (8CI), Carbamic acid, 3-(p-chlorophenoxy)-2-hydroxypropyl ester (7CI), 3-(4-Chlorophenoxy)-2-hydroxypropyl carbamate, 3-(p-Chlorophenoxy)-2-hydroxypropyl carbamate, 3-[p-Chlorophenoxy]-1,2-propanediol-1-carbamate, Chlorphenesin carbamate, Maolate, NSC 82943, Rhnesicn, Rinlaxer, U 19646, U-19,646
Nombre IUPAC [3-(4-clorofenoxi)-2-hidroxipropilo] carbamato
SMILES NC(=O)OCC(O)COc1ccc(Cl)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorphenesin Carbamate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12ClNO4/c11-7-1-3-9(4-2-7)15-5-8(13)6-16-10(12)14/h1-4,8,13H,5-6H2,(H2,12,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.0455