Learn More
Carbamato de clorfenesina, Mikromol™
Descripción
Carbamato de clorfenesina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlorphenesin Carbamate |
| CAS | 886-74-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Chlorphenesin Carbamate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H12 Cl N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Chlorphenesin Carbamate, 1,2-Propanediol, 3-(4-chlorophenoxy)-, 1-carbamate, 1,2-Propanediol, 3-(p-chlorophenoxy)-, 1-carbamate (8CI), Carbamic acid, 3-(p-chlorophenoxy)-2-hydroxypropyl ester (7CI), 3-(4-Chlorophenoxy)-2-hydroxypropyl carbamate, 3-(p-Chlorophenoxy)-2-hydroxypropyl carbamate, 3-[p-Chlorophenoxy]-1,2-propanediol-1-carbamate, Chlorphenesin carbamate, Maolate, NSC 82943, Rhnesicn, Rinlaxer, U 19646, U-19,646 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12ClNO4/c11-7-1-3-9(4-2-7)15-5-8(13)6-16-10(12)14/h1-4,8,13H,5-6H2,(H2,12,14) |
| SMILES | NC(=O)OCC(O)COc1ccc(Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | carbamato de [3-(4-clorofenoxi)-2-hidroxipropilo] |
| Mostrar más |