Learn More
Carbamato de clorfenesina, LoGiCal
Código de producto. 30462609
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462609 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462609 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1996.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorphenesin Carbamate
CAS 886-74-8
Nombres de analitos o componentes Chlorphenesin Carbamate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H12 Cl N O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Chlorphenesin Carbamate, 1,2-Propanediol, 3-(4-chlorophenoxy)-, 1-carbamate, 1,2-Propanediol, 3-(p-chlorophenoxy)-, 1-carbamate (8CI), Carbamic acid, 3-(p-chlorophenoxy)-2-hydroxypropyl ester (7CI), 3-(4-Chlorophenoxy)-2-hydroxypropyl carbamate, 3-(p-Chlorophenoxy)-2-hydroxypropyl carbamate, 3-[p-Chlorophenoxy]-1,2-propanediol-1-carbamate, Chlorphenesin carbamate, Maolate, NSC 82943, Rhnesicn, Rinlaxer, U 19646, U-19,646
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12ClNO4/c11-7-1-3-9(4-2-7)15-5-8(13)6-16-10(12)14/h1-4,8,13H,5-6H2,(H2,12,14)
Tipo de solución Neat
SMILES NC(=O)OCC(O)COc1ccc(Cl)cc1
Nombre IUPAC carbamato de [3-(4-clorofenoxi)-2-hidroxipropilo]
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 245.66
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.0455 g/mol