accessibility menu, dialog, popup

UserName

ON

CAS RN 838-96-0

IUPAC Nombre: 2-[4-(benzyloxy)phenyl]acetonitrile
Sinónimos: 2-[4-(benzyloxy)phenyl]acetonitrile
Peso molecular (g/mol): 223.28
Fórmula molecular: C15H13NO
InChi Key: QKEYZRVDFZDOEP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: N#CCC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (4)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)