Learn More
4-Benciloxifenilacetonitrilo, + 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10473575 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5g; frasco de vidrio
Código de producto.
10473575 5g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10473575 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 394060050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzyloxyphenylacetonitrile
CAS 838-96-0
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 65°C to 67°C
Color Crema
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C15H13NO
Fórmula lineal C6H5CH2OC6H4CH2CN
Número MDL MFCD00016400
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-benzyloxyphenylacetonitrile, 2-4-benzyloxy phenyl acetonitrile, 4-benzyloxybenzyl cyanide, 4-benzyloxy phenyl acetonitrile, 2-4-phenylmethoxy phenyl ethanenitrile, acmc-20amoi, pubchem15926, 4-benzyloxybenzeneacetonitrile, p-benzyloxyphenyl acetonitrile
Clave InChI QKEYZRVDFZDOEP-UHFFFAOYSA-N
SMILES N#CCC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
Nombre IUPAC 2-(4-fenilmetoxifenilo)acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 223.28
PubChem CID 522804
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.27
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Benzyloxyphenylacetonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.