Learn More
4-benciloxifenilacetonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Benzyloxyphenylacetonitrile |
| CAS | 838-96-0 |
| Fórmula molecular | C15H13NO |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 4-(Phenylmethoxy)benzeneacetonitrile, 1-[4-(Benzyloxy)phenyl]acetonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13NO/c1-16-11-13-7-9-15(10-8-13)17-12-14-5-3-2-4-6-14/h2-10H,11-12H2 |
| SMILES | [C-]#[N+]CC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1 |
| Nombre IUPAC | 4-benciloxifenilacetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 223.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.1 |