Learn More
4-Benciloxifenilacetonitrilo, 97 %
Código de producto. 11362257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11362257 250 mg 250 miligramos
11342257 1 g 1 g
11352257 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11362257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09771.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 838-96-0
Fórmula molecular C15H13NO
Peso molecular (g/mol) 223.28
Número MDL MFCD00016400
Clave InChI QKEYZRVDFZDOEP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzyloxyphenylacetonitrile, 2-4-benzyloxy phenyl acetonitrile, 4-benzyloxybenzyl cyanide, 4-benzyloxy phenyl acetonitrile, 2-4-phenylmethoxy phenyl ethanenitrile, acmc-20amoi, pubchem15926, 4-benzyloxybenzeneacetonitrile, p-benzyloxyphenyl acetonitrile
PubChem CID 522804
Nombre IUPAC 2-(4-fenilmetoxifenilo)acetonitrilo
SMILES N#CCC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzyloxyphenylacetonitrile
Punto de fusión 66°C to 70°C
Punto de ebullición 170°C to 173°C (0.1 mmHg)
Cantidad 250 mg
Beilstein 2377584
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.28
Porcentaje de pureza 97%