accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SHNO(S)NH3OO

CAS RN 83730-53-4

IUPAC Nombre: (2S)-2-azaniumyl-4-[butyl(imino)oxo-λ⁶-sulfanyl]butanoate
Sinónimos: (2S)-2-ammonio-4-[butyl(imino)oxo-λ⁶-sulfanyl]butanoate
Peso molecular (g/mol): 222.3
Fórmula molecular: C8H18N2O3S
InChi Key: KJQFBVYMGADDTQ-CVSPRKDYSA-N
SMILES: CCCCS(=N)(=O)CC[C@H]([NH3+])C([O-])=O
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forma física 
  • (2)
  • (1)
Color 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados