Learn More
L-butionina-(S,R)-sulfoximina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10512831 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10512831 1 g Frasco de vidrio 1 g
10146873 5 g Frasco de vidrio 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10512831 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 235520010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 83730-53-4 | C8H18N2O3S | 222.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83730-53-4
Fórmula molecular C8H18N2O3S
Peso molecular (g/mol) 222.31
Número MDL MFCD00067000
Clave InChI KJQFBVYMGADDTQ-CVSPRKDYSA-N
Sinónimo l-buthionine-sulfoximine, l-buthionine sulfoximine, 2s-2-amino-4-butylsulfonimidoyl butanoic acid, l-buthionine-s,r-sulfoximine, l-buthionine s,r-sulfoximine, l-bso, butanoic acid, 2-amino-4-s-butylsulfonimidoyl-, 2s, l-buthionine sr-sulfoximine, buthionine-s,r-sulfoximine, l, l-buthionine-s,r-sulphoximine
PubChem CID 119565
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-amino-4-(butilsulfonimidoil)butanoico
SMILES CCCCS(=N)(=O)CCC(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Buthionine-(S, R)-sulfoximine
Punto de fusión 234.0°C to 235.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOOCCH(NH2)CH2CH2S(O)(=NH)(CH2)3CH3
Cantidad 1 g
Rotación específica + 33.00
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.31
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L-Buthionine-(S,R)-sulfoximine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.